Principaux documents
23234
Supelco
Flacons de stockage ambrés
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE À VIS AMBRÉE, SEULE, 120 ML, PAQUET DE 12
12 EA
27,70 €
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
27,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass bottle
Caractéristiques
closure type screw top bottle
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
49 mm × 114 mm
Volume
120 mL
Raccords
thread for 22-400
Description générale
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.