23235
Flacons de stockage ambrés
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE À VIS AMBRÉE, SEULE, 240 ML, PAQUET DE 12
42,80 €
About This Item
42,80 €
Produits recommandés
Matériaux
amber glass bottle
Caractéristiques
closure type screw top bottle
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
61 mm × 143 mm
Volume
240 mL
Raccords
thread for 24-400