Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Septum, PTFE/Silicone
Products
Catégorie de produit
septa (7)
Marque
Supelco (7)
Fabricant
Diamètre (mm)
D.E. (mm)
Couleur
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
27236
Septum, PTFE/Silicone,
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
Afficher
Afficher les prix
507482
Septum, PTFE/Silicone,
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
Afficher
Afficher les prix
27539
Septum, PTFE/Silicone,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Afficher
Afficher les prix
23242-U
Septum, PTFE/Silicone,
tan PTFE/silicone septum, septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil, pkg of 144 ea
Afficher
Afficher les prix
23245-U
Septum, PTFE/Silicone,
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
Afficher
Afficher les prix
27237-U
Septum, PTFE/Silicone,
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
Afficher
Afficher les prix
508616
Septum, PTFE/Silicone,
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea