Principaux documents
23237
Supelco
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
144 EA
75,10 €
75,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
144 EA
75,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
75,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black phenolic cap (no septum)
Caractéristiques
autoclavable
Conditionnement
pkg of 144 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 240 mL (61 × 143 mm)