Principaux documents
27236
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
100 EA
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
164,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur × épaisseur du PTFE
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)