Principaux documents
27237-U
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
100 EA
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
164,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur × épaisseur du PTFE
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Application
Septa, PTFE/Silicone have been used to seal the headspace vial in the determination of methylene chloride in urine samples by solid-phase microextraction technique combined with gas chromatography.[1]
Les clients ont également consulté
Monitoring of occupational exposure to methylene chloride: sampling protocol and stability of urine samples.
Hoffer E, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(8), 794-798 (2005)