81406
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 10,000
Synonyme(s) :
PS
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~8950
Mp ~10250
Mw ~9500
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable