A52153
6-Amino-1,3-dimethyluracil
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C(N)=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
Clé InChI
VFGRNTYELNYSKJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable