M70533
1-Methyl-3-phenylpropylamine
98%
Synonyme(s) :
3-Amino-1-phenylbutane, 4-Phenyl-2-butylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
228-232 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Clé InChI
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.0 °F
Point d'éclair (°C)
97.78 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter