A50606
6-Aminouracil
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-pyrimidinediol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
≥360 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable