Documents
N9829
Sigma-Aldrich
3-Nitroaniline
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitrobenzenamine, 3-Nitrophenylamine, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro Beilstein :
636962
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 mmHg ( 119 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
fibers
powder, crystals or chunks
Pf
111-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Heart,Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges