H46805
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
≥96.5% purity, powder
Synonyme(s) :
Lawsone, Natural Orange 6
44,00 €
About This Item
44,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmax
452 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Clé InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable