Merck
Toutes les photos(6)
Documents
U0750
Sigma-Aldrich
Uracile
≥99.0%
Synonyme(s) :
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Numéro Beilstein :
507828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'uracile appartient à la famille des bases azotées (ou nucléobases) pyrimidiques. Elle est d'origine naturelle et constitue une partie active importante de l'ARN.
Application
L'uracile a été utilisé :
  • comme nucléotide étalon pour déterminer la méthylation de l'ADN par chromatographie liquide haute performance.
  • comme constituant d'un milieu défini de synthèse destiné à la culture de Saccharomyces cerevisiae et de sa souche.
  • comme constituant d'un supplément d'acides aminés pour la culture de Bacillus spp.
Actions biochimiques/physiologiques
L'uracile et ses dérivés ont un rôle essentiel en chimie médicinale où ils permettent de synthétiser des médicaments contre le cancer, les infections virales, les maladies autosomiques récessives, les troubles de la thyroïde et le diabète.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Comparative metabolite profiling of wild type and thermo-tolerant mutant of Saccharomyces cerevisiae
Kim S, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 111, 62-68 (2021)
Deepthi Ramesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 207, 112801-112801 (2020-09-15)
Uracil is one of the most notable pharmacophores in medicinal chemistry as the pyrimidine nucleobase forms an integral part of many commercial drugs. Though the name uracil is usually associated with cancer drugs, there are many uracil-based compounds which can
Sandra M Carvalho et al.
PloS one, 8(3), e58492-e58492 (2013-03-19)
Links between carbohydrate metabolism and virulence in Streptococcus pneumoniae have been recurrently established. To investigate these links further we developed a chemically defined medium (CDM) and standardized growth conditions that allowed for high growth yields of the related pneumococcal strains
William B White et al.
The New England journal of medicine, 369(14), 1327-1335 (2013-09-03)
To assess potentially elevated cardiovascular risk related to new antihyperglycemic drugs in patients with type 2 diabetes, regulatory agencies require a comprehensive evaluation of the cardiovascular safety profile of new antidiabetic therapies. We assessed cardiovascular outcomes with alogliptin, a new
Daisuke Katagiri et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 24(12), 2034-2043 (2013-10-05)
Accumulating evidence of the beyond-glucose lowering effects of a gut-released hormone, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), has been reported in the context of remote organ connections of the cardiovascular system. Specifically, GLP-1 appears to prevent apoptosis, and inhibition of dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.