I2002
1,3-Indandione
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dioxoindan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
129-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
Clé InChI
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable