655023
2-Fluorophenethyl bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5340 (lit.)
Point d'ébullition
73-75 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.4458 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.0 °F
Point d'éclair (°C)
91.66 °C