365920
Diethyl phosphite
technical grade, 94%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
50-51 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C4H11O3P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MJUJXFBTEFXVKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)