Principaux documents
248959
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
100 G
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
201,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
Clé InChI
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Bis(2-ethylhexyl) phosphite is an chemical warfare simulant and its reaction with common ion binary ionic liquid has been investigated[1]. Mass-transfer kinetics of Eu3+ and Am3+ in bis(2-ethylhexyl) phosphite-n-dodecane-NaCl-HCl-water system has been investigated[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Reactions of Chemical Warfare Agent Simulants in the Common Ion Binary Ionic Liquid 1, 2-Dimethyl-3-propylimidazolium/Copper (II) Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Wilkes JS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(13), 6203-6211 (2009)
Kinetics and mechanism of the interfacial mass transfer of europium (3+) and americium (3+) in the system bis (2-ethylhexyl) phosphate-n-dodecane-sodium chloride-hydrochloric acid-water.
Danesi PR and Vandegrift GF.
The Journal of Physical Chemistry, 85(24), 3646-3651 (1981)