D210803
Diphenyl phosphite
Synonyme(s) :
Diphenoxyphosphine oxide, Diphenyl phosphonate, NSC 43786
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.1 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 140 °C)
Forme
liquid
Impuretés
≤15% phenol
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
Clé InChI
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of N-benzylarylamide and di-Ph α-aminomethanephosphonate derivatives used as additives for thermooxidative stability of ester-based oils
- One-pot three-component Kabachnik-Fields reactions
- Visible light mediated oxidative phosphonylations of amines
- Modified asymmetric Pudovik addition with haloketones
- Tandem decarboxylation-coupling with natural alpha-amino acids
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
348.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176 °C - closed cup