Principaux documents
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Synonyme(s) :
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
5 G
47,40 €
25 G
169,00 €
100 G
520,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,40 €
25 G
169,00 €
100 G
520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.55
Beilstein:
1098392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.[1]
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.[1]
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.[1]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter