If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
242284
Aniline
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Aminobenzene, Benzenamine
37,30 €
About This Item
37,30 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.22 (185 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.7 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1139 °F
Limite d'explosivité
11 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
Hydrocarbons, passes test
Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%)
≤0.01% chlorobenzene
Résidus de calcination
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
pb
184 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clé InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Coupling of Enaminones with Nitriles
Phenanthridinone
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf