205699
Palladium sur charbon
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonyme(s) :
Pd/C
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Capacité de réaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
10 wt. % loading
Matrice
activated carbon support
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Il peut aussi être utilisé :
- comme catalyseur de l'hydrodéchloration du dichlorodifluorométhane (CCl2F2), un gaz à effet de serre reconnu.
- comme catalyseur de réactions de Heck sur des halogénures d'aryle dans des liquides ioniques.
- comme catalyseur anodique pour la fabrication de piles à acide formique direct (DFAFC).
- comme électrocatalyseur économique pour l'oxydation du méthanol.
- dans l'hydrogénation catalytique d'hydrures chimiques pour la production d'hydrogène.
- comme catalyseur dans la réaction de Suzuki-Mayaura.
- Réaction de Stille
- Réactions d'hydrogénation
- Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
- Désoxygénation
- Réactions d'oxydation
- Réactions de couplage
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable