417602
2-Chloroethyl phenyl sulfide
98%
Synonyme(s) :
2-(Phenylthio)ethyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup