Merck
444863
Sigma-Aldrich
Aceton-d6
99.9 atom % D
Synonym(e):
Hexadeuteroaceton
About This Item
Lineare Formel:
CD3COCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.12
Beilstein:
1702935
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Verpackung
Sure/Seal of 100 mL
ampule of 0.5 mL, 0.6 mL, 10 mL
glass bottle of 10, 25, 50 mL
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0500% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93.8 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aceton-d6 ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das für NMR-basierte Forschungs- und Analysezwecke eingesetzt wird. Seine Infrarot- und Raman-Spektren wurden analysiert.[1] Die Pyrolyse und Photolyse von Aceton-d6 und Methangemischen wurden als Funktion der Temperatur untersucht.[2] Seine Herstellung durch die Reaktion von schwerem Wasser mit Propyn-d4 in Gegenwart eines Quecksilberkatalysators wurde beschrieben.[3]
Anwendung
Aceton-d6 kann als interner Standard beim Nachweis von Aldehyden und Acetonen in Wasser mittels Headspace-Festphasen-Mikroextraktion und Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet werden.[4]
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Pyrolysis and Photolysis of Acetone-d6 in the Presence of Methane.
McNesby JR and Gordon AS.
Journal of the American Chemical Society, 76(16), 4196-4198 (1954)
Hyun-Ji Kim et al.
Journal of separation science, 34(6), 693-699 (2011-02-15)
We describe a simple and automatic method to determine nine aldehydes and acetone simultaneously in water. This method is based on derivatization with 2,2,2-trifluoroethylhydrazine (TFEH) and consecutive headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acetone-d(6) was used as the internal standard.
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 22(4), 593-614 (1966)
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)
Anna K F Mårtensson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(8), 3604-3613 (2014-11-20)
Linear and circular dichroism (LD and CD) spectroscopy as well as isothermal titration calorimetry (ITC) have been used to investigate the interaction of Ru(tpy)(py)dppz(2+) (tpy = 2,2':6',2''-terpyridyl; py = pyridine; dppz = dipyrido[3,2-a:2'3'-c]phenazine) with DNA, providing detailed information about the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf