Wichtige Dokumente
V900412
Tricin
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChIKey
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?