Fortfahren mit
T0377
Tricin
≥99% (titration)
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 945,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.480,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 13.260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
€ 50,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
impurities
≤5 ppm Heavy Metals (as Lead)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
mp
187 °C
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tricin ist der am häufigsten eingesetzte Elektrophoresepuffer. Er ist auch nützlich für die Resuspension von Zellrückständen. Tricin dient als Folgeion und unterstützt die Auflösung von kleinen Proteinen bei geringeren Acrylamidkonzentrationen als in SDS-PAGE-Systemen (sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) mit Glycin. Es weist eine schwächere negative Ladung als Glycin auf, wodurch es schneller migriert. Tricin besitzt eine hohe Ionenstärke, die eine bessere Ionenbewegung und geringere Proteinbewegung ermöglicht. Dies führt wiederum zur Abscheidung von Proteinen mit geringer Molekülmasse in Gelen mit geringerem Acrylamidanteil.
Application
Tricin wird wie folgt verwendet:
  • zum Verhindern der Ausfällung von Salzen während des Autoklavierens von Emiliana huxleyi-Kulturen
  • als Komponente von Puffer A zum Homogenisieren von Proben aus beispielsweise Caenorhabditis elegans, Drosophila und Pflanzen
  • als Komponente von frischem Assay-Puffer zum Messen von Serummelatonin durch Radioimmunassays
Pufferkomponente für die Trennung von Peptiden mit geringer Molekülmasse.
Features and Benefits
Features:
  1. Qualified Raw Materials: Products that meet the stringent requirements of the Elevated Assurance Program, ensuring compliance with regulatory standards.
  2. Comprehensive Documentation: Includes essential documents such as certificates, impurity profiles, and declarations to support audits and risk assessments.
  3. M-Clarity Quality Attributes: Products are classified within the MQ300 quality segment or higher, demonstrating superior quality assurance. M-Clarity Program
  4. Confirmed Process Controls: Established processes that ensure consistency and reliability in manufacturing.
  5. Enhanced Change Notification: Timely updates on any changes to product specifications or processes, ensuring transparency and compliance.
  6. Freely Available Dossiers: Access to robust, ready-to-present product dossiers that include:
    1. Site quality assessment
    2. ISO 9001 certificate
    3. Detailed product specifications
    4. Relevant declarations/statements (e.g., animal origin content, BSE/TSE, nitrosamine)
Benefits:
  1. Regulatory Compliance: Helps you meet compliance standards effectively, reducing the risk of regulatory issues.
  2. Audit Readiness: Instills confidence during audits with comprehensive documentation and confirmed process controls, demonstrating your commitment to high-quality products.
  3. Operational Transparency: Supports supply chain transparency, allowing you to track and verify the quality of raw materials.
  4. Enhanced Support: Provides exceptional quality-related information and tailored assistance to meet your specific needs.
  5. Risk Mitigation: Facilitates thorough risk assessments with detailed documentation, helping you manage potential compliance challenges.
  6. Informed Decision-Making: Access to clear and comprehensive product information enables better decision-making and enhances operational efficiency.
Legal Information
M-CLARITY is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T17917137262RDD024
Tricin EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricin
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
description
EMPROVE® EVOLVE
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99%
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
crystalline powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf