Fortfahren mit
137262
Tricin
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
pH
7.4-8.8
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa 
8.1
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Pufferkomponente für die Trennung von Peptiden mit geringer Molekülmasse.
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.Tricine is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of Tricine is 8.1 which makes Tricine is a good candidate for biological applications that require pH control above physiological. Tricine is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.Tricine can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for electrophoresis, protein purification and diagnostic reagent production.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9784T5816T17917
Tricin EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricin
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
pH
7.4-8.8
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
pH
-
pH
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
impurities
<0.5% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung