1535868
USP
Referenz-Mikrofotografien (CD) von kryokonserviertem Hautersatz aus humanen Fibroblasten
United States Pharmacopeia (USP)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)