Fortfahren mit
P9135
Pektin aus Citrusfrüchten (Schalen)
Galacturonic acid ≥74.0 % (dried basis)
Synonym(e):
Poly-D-galacturonsäuremethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-553-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 71,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
citrus (peels)
Quality Segment
form
powder
composition
Galacturonic acid, ≥74.0% (dried basis)
impurities
≤10% Moisture
color
light brown
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
General description
Pektin ist ein Polysaccharid mit hohen Anteilen an Galacturonsäure, das eine komplexe Struktur und Funktion aufweist.[1]
Application
Pektin aus Zitrusschalen wird wie folgt verwendet:
  • in einer Vergleichsstudie zu physikalisch-chemischen, rheologischen und gelbildenden Eigenschaften von Pektin zwischen verschiedenen Extraktionsverfahren
  • in einer Stärkesuspension zum Messen der Stärkeverdaulichkeit in vitro
  • zum Messen der Pektinaseaktivität
  • zur Herstellung von Pektinase auf festem Medium
Biochem/physiol Actions
Pektin ist wesentlich für die Pflanzenentwicklung, einschließlich Wachstum, morphologische Veränderungen und Immunität. Es dient als stabilisierendes Polymer und ist nützlich in Lebensmitteln und Spezialprodukten.[1]
Pektin, eine Heterosaccharidkomponente von Landpflanzenzellwänden, wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Pektinase(n) verwendet. Pektin wird zur Untersuchung seines Abbaus durch pektinolytische Bakterien verwendet.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93854P7536P5400
Pektin for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Supelco
P7536
Pektin
biological source
citrus (peels)
biological source
plant fruit (Apple)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% Moisture
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
color
light brown
color
white to light brown
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the methylation degree of this pectin? Does it gel in presence of Ca2+ ions?
    1 answer
    1. This item does gel in the presence of divalent cations such as calcium or magnesium. Please review the batch-specific certificate of analysis for information on the Galacturonic Acid and methoxy content.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi, i want to know what is funcional groups of pectin from citrus peel(product number is P9135)?
    1 answer
    1. This product is tested for galacturonic acid content and the percentage of methoxy groups. The material will demonstrate a minimum of 74% and and 6.7%, respectively. The degree of esterification is not reported on a lot to lot basis. However, historical data indicates this item is approximately 55 – 65% esterified. The structure of this material has not been further investigated. Please see the link below to review additional information regarding the general structure of pectin: https://www.researchgate.net/publication/281388262_A_review_on_pectin_Chemistry_due_to_general_properties_of_pectin_and_its_pharmaceutical_uses
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p9135#product-information
      Helpful?
  5. Is this a high methoxyl pectin or a low methoxyl pectin
    1 answer
    1. This material is from citrus peel, which would be considered a high methoxyl source. The product is not tested on a lot to lot basis for the degree of esterification. However, historical data indicates this pectin is 55 - 65% esterified.
      Helpful?
  6. Is there a product available for pectin staining that utilizes a one-step method instead of two antibodies?
    1 answer
    1. Pectin, or pectic substances, are a group of closely associated polysaccharides found in plant cell walls. They play a role in various physiological processes such as cell growth and differentiation, contributing to the integrity and rigidity of plant tissue.
      There are several products available for Ruthenium Red, including catalog numbers 00541, R2751, and 557450. However, none of these products has been specifically tested for suitability in pectin staining during quality control, so it is uncertain which one might be the most appropriate.
      It is expected that cotton blue in lactophenol is not necessary when staining for pectin.
      Helpful?
  7. What is the degree of esterification of this pectin?
    1 answer
    1. The degree of esterification is not performed as a quality test on a batch-wise basis. However, information does exist that suggests it may be between 4-10%. It is suggested to assay the degree of esterification. There are reports in the scientific literature as to how to determine the degree of esterification. Please see the citation below for more details.
      Benassi L, Alessandri I, Vassalini I. Assessing Green Methods for Pectin Extraction from Waste Orange Peels. Molecules. 2021 Mar 21;26(6):1766. doi: 10.3390/molecules26061766. PMID: 33801127; PMCID: PMC8004147.
      Helpful?
  8. What is the molecular weight of this pectin
    1 answer
    1. The molecular weight may range from as low as 10 kDa to as high as 300 kDa. Historical information suggests a mid-range of 23 kDa to 71 kDa.
      Helpful?
  9. WHAT IS THE AVERAGE MOLECULAR WEIGHT OF THIS PRODUCT?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. As this is a Quality Level 200 product, there are multiple qualified suppliers that may change from lot to lot. Pectin is composed primarily of polygalacturonic acid, however the metoxylation/esterification is quite variable. The molecular weight may range from as low as 10 kDa to as high as 300 kDa. Historical information suggests a mid-range of 23 kDa to 71 kDa.