Merck
08057
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Synonym(e):
Kochsalzlösung, Phosphat-gepuffert mit TWEEN® 20, PBS-T, PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
contains
TWEEN 20
color
colorless to white
pH
7.4 ( in solution)
solubility
water: 2 tablet/liter
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.075, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung wurde in einer Studie zum Bestimmen, ob die Gliomimmuntherapie mit einer kombinierten Vakzine aus Tumorzellen und Endothelzellen eine neue klinische Strategie darstellen kann, eingesetzt, da solche Kombinationen theoretisch sowohl hochwertige Gliomzellen als auch ihre Umgebung beeinflussen können. Phosphatgepufferte Kochsalzlösung wurde auch in einer Studie zur Untersuchung des Lernens von Ort und Richtung bei neugeborenen Ferkeln als Kontrollinjektion eingesetzt.
Packaging
12 und 100 Tabletten in Blister-Packung
Preparation Note
Eine Tablette in 500 mL Wasser ergibt einen 0.01 M Phosphatpuffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)