1204102
USP
Dihydroxyaceton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-2-propanon, 1,3-Dihydroxyaceton, DHA, Glyceron, NSC 24343
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dihydroxyacetone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O1C(COC(C1)(O)CO)(O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChIKey
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)