Merck
D107204
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyaceton-Dimer
97%
Synonym(e):
2,5-Dihydroxydioxan-2,5-dimethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
112910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChIKey
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,3-Dihydroxyaceton-Dimer kann als Vorläufer für die Synthese folgender Stoffe verwendet werden:
  • Salpetersäureester wie 1,3-Dinitrato-Aceton und 2,5-bis(nitratomethyl-2,5-nitrato)-1,4-Dioxan.[1]
  • Milchsäure in Gegenwart von Aluminiumsalzen als Katalysatoren.[2]
  • Phosphor-dotierte Kohlenstoff-Quantenpunkte, die als Fluoreszenzmarkierungen für die Darstellung von Fingerabdrücken verwendet werden können.[3]
  • 1-Methyl-5-hydroxymethylimidazol-Gerüste.[4]
Substrat für Galaktose-Oxidase.[5]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New substrate for galactose oxidase.
G T Zancan et al.
Biochimica et biophysica acta, 198(1), 146-147 (1970-01-14)
The Reagent-depending Nitration of 1, 3-Dihydroxyacetone Dimer.
Hermann TS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 643(2), 149-151 (2017)
New Imidazole-Based Tripodal Ligands as CuB Site Mimics of Cytochrome c Oxidase.
Collman JP.
The Journal of Organic Chemistry, 66(24), 8252-8256 (2001)
Dihydroxyacetone conversion into lactic acid in an aqueous medium in the presence of metal salts: influence of the ionic thermodynamic equilibrium on the reaction performance.
Jolimaitre E, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(5), 1349-1356 (2018)
Takayuki Shiraki et al.
Nutrition & metabolism, 8, 20-20 (2011-04-08)
Glycated albumin (GA) is an Amadori product used as a marker of hyperglycemia. In this study, we investigated the effect of GA on insulin secretion from pancreatic β cells. Islets were collected from male Wistar rats by collagenase digestion. Insulin