Merck
Z777234
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 404NP10-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak anion exchange phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)