Fortfahren mit
Z324353
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
Synonym(e):
Graduated Cylinders
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
100 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 1 mL
€ 31,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
Quality Segment
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL
H
260 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32138 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324361Z324396Z324329
description
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 250 mL
description
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 10 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
250 mL
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
10 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 32162
manufacturer/tradename
BRAND
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
H
260 mm
H
335 mm
H
465 mm
H
140 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)