Wichtige Dokumente
Y0002329
Melatonin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxy-tryptamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
melatonin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
116.5-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChIKey
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)