Merck
XX1014704
Millipore
Millipore Glastrichter für die Vakuumfiltration
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonym(e):
Borosilicate glass funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
300 mL
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Glaszubehörprodukt für die Vakuumfiltration
Glastrichter, 300 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörprodukte sind in den Millipore Glas-Vakuumfiltrations-Kits enthalten oder separat für eine alternative Konfiguration erhältlich.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 47 mm Classic Glasfilterhalter-Kits, Millipore 47 mm Ganzglas-Filterhalter-Kits und das Millipore MilliSolve-Kit.
Anwendung
300 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss