Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Mol wt:
44.8 kDa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in Sf9 cells
description
N-Terminal contains a strep tag II and 10X Histidine tag followed by a TEV protease cleavage site.
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
44.8 kDa
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Melatonin receptor 1 (MT1) is a class A GPCR that modulates neuronal firing, arterial vasoconstriction, cell proliferation in cancer cells, and reproductive and metabolic functions.
Preparation Note
Formulated in 25mM Na2HPO4 pH 8.0, 150mM NaCl, 0.86%/0.18% Sarkosyl/CHS.
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining undiluted protein in aliquots at -80°C.
Other Notes
MASAWSHPQFEKGGGSGGGSGGSAWSHPQFEKGAHHHHHHHHHHENLYFQGQGNGSALPNASQPVLRGDGARPSWLASALACVLIFTIVVDILGNLLVILSVYRNKKLRNAGNIFVVSLAVADLVVAIYPYPLVLMSIFNNGWNLGYLHCQVSGFLMGLSVIGSIFNITGIAINRYCYICHSLKYDKLYSSKNSLCYVLLIWLLTLAAVLPNLRAGTLQYDPRIYSCTFAQSVSSAYTIAVVVFHFLVPMIIVIFCYLRIWILVLQVRQRVKPDRKPKLKPQDFRNFVTMFVVFVLFAICWAPLNFIGLAVASDPASMVPRIPEWLFVASYYMAYFNSCLNAIIYGLLNQNFRKEYRRIIVSLCTARVFFVDSSNDVADRVKWKPSPLMTNNNVVKVDSV
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| concentration 1 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration 0.95 mg/mL |
| form aqueous solution | form powder | form powder | form liquid |
| mol wt 44.8 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?