Merck
58997
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
SCX-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × ID:
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich:
170 m2/g
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
sulfonic acid, propyl- phase
Porengröße:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-SCX HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L52
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid, propyl- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Die LC-SCX-Kationenaustauschsäulen enthalten stark saure Propylsulfonsäuregruppen und werden für die Kationentrennung verwendet. Zur Kontrolle der Retention und Selektivität können pH-Wert, Ionenstärke und die Konzentration der organischen Modifier eingestellt werden.
Anwendung
Die Supelcosil LC-SCX HPLC-Säule wurde bei der Aufreinigung und Charakterisierung von 8-Hydroxyguanin (oh8Gua) im menschlichen Urin verwendet. Sie wurde als Kationenaustauschsäule verwendet bei der Messung und Extraktion von wasserlöslichem Arsen aus gefriergetrocknetem Meerestiergewebe unter Verwendung von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, induktiv gekoppelt mit Plasmamassenspektrometrie (HPLC-ICP-MS). Es wurde auch für die chromatographische Trennung von Arsenverbindungen verwendet.
Die Supelcosil LC-SCX HPLC-Säule wurde bei der Aufreinigung und Charakterisierung von 8-Hydroxyguanin (oh8Gua) im menschlichen Urin verwendet. Sie wurde als Kationenaustauschsäule verwendet bei der Messung und Extraktion von wasserlöslichem Arsen aus gefriergetrocknetem Meerestiergewebe unter Verwendung von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, induktiv gekoppelt mit Plasmamassenspektrometrie (HPLC-ICP-MS). Es wurde auch für die chromatographische Trennung von Arsenverbindungen verwendet. Sie wurde auch verwendet als Kationenaustauschsäule für die Trennung, Identifizierung und Bestimmung von Arsenverbindungen in Austerngewebe und braunen Meeresalgen, wie Hijiki fuziforme, unter Verwendung von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, induktiv gekoppelt mit Plasmamassenspektrometrie (HPLC-ICP-MS).
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Measurement of water-soluble arsenic species in freeze-dried marine animal tissues by microwave-assisted extraction and HPLC-ICP-MS.
Kirby J and Maher W.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 17 (8), 838-843 (2002)
Comparison of three methods for the extraction of arsenic compounds from the NRCC standard reference material DORM-2 and the brown alga Hijiki fuziforme
Kuehnelt D, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(6), 445-456 (2001)
Urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage.
Shigenaga MK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 86 (24), 9697-9701 (1989)
Determination of arsenic compounds in earthworms.
GEISZINGER A,.
Environmental Science & Technology, 32 (15), 2238-2243 (1998)
Determination of total cationic and total anionic arsenic species in oyster tissue using microwave-assisted extraction followed by HPLC?ICP-MS
Chatterjee A
Talanta, 51(2), 303-314 (2000)