Merck
58298
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-18-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
11.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eine vielfach verwendete hydrophobe C18-Phase, die eine hohe Retention und gute Peakform für eine Vielzahl an Verbindungen liefert.
Anwendung
SUPELCOSIL LC-18 HPLC-Säule kann zur Trennung von Folgendem verwendet werden:
  • Anthocyanen, Flavonolen und Kohlenhydraten in roten Zwiebeln aus Tropea (Allium cepa L.) bei deren Bestimmung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) sowie HPLC in Verbindung mit Massenspektrometrie (MS) und ausgestattet mit einer Elektrosprayionisationsquelle (ESI).
  • Sinapyl-Derivativen in Ananas (Ananas comosus [L.] Merill)-Saftproben bei deren Bestimmung durch semipräparative Umkehrphasen-HPLC.
  • Aflatoxin M1 in Milch- und Käseproben bei dessen Bestimmung durch HPLC mit Nachsäulenderivatisierung und Fluoreszenzdetektion.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vagish Dwibedi et al.
Biotechnology letters, 43(3), 627-644 (2020-11-08)
The present investigation primarily focusses on enhancement of resveratrol production by endophytic production from the endophytic fungus, Arcopilus aureus via one variable at a time approach (OVAT) followed by statistical approach using response surface methodology (RSM). The paper also highlights
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
Flavonoid and carbohydrate contents in Tropea red onions: effects of homelike peeling and storage.
Gennaro L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(7), 1904-1910 (2002)
Characterization of sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice.
Wen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 850-853 (1999)
Protokolle
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLC