Fortfahren mit
58338
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
EC Number:
276-161-8
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, amino phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-NH2-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L8
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
3% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 5.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
NH2, amino phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Die Aminosäule wird am häufigsten für die Separation von Mono- und Disacchariden genutzt. Als Normalphasen-Anwendung kommen Aminosäulen in der Erdölindustrie zum Einsatz (weitere Informationen siehe SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP HPLC-Säulen).
SUPELCOSIL LC-NH2 Säulen besitzen eine Kieselgel-Matrix. Mit ihnen können Mono-, Di- und einige Trisaccharide getrennt werden, wobei die Zucker in Reihenfolge ihres steigenden Molekulargewichtes eluiert werden. Die Retention der Zucker nimmt mit zunehmendem Wasser:Acetonitril-Verhältnis in der mobilen Phase ab.
Application
SUPELCOSIL™ LC-NH2 (5 µm) HPLC Columns can be effectively utilized for the separation of mono- and disaccharides and other separations of Sugar and Carbohydrates.
Under normal-phase conditions, amino columns are also used in the petroleum industry.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
58338C305898858989
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 3 mm
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
matrix active group
amino phase, NH2
matrix active group
amino phase, NH2
matrix active group
NH2, amino phase
matrix active group
amino phase, NH2
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-NH2-HPLC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. I have a problem with the column selectivity (SUPELCOSIL LC-NH2) after 500 injections (sugars analysis, 20:80 ACN:H2O, inj 20 uL). The change was gradual. How can I regenerate column? Flush with: warm water, methanol, acetonitrile, methanol, mobile phase?
    1 answer
    1. To regenerate this column after experiencing changes in selectivity for sugar analysis, follow these flushing steps:
      1. Flush with warm (60 °C) distilled water
      2. 50 mL methanol
      3. 50 mL acetonitrile
      4. 25 mL methanol
      5. 25 mL mobile phase
      Evaluate column performance.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is the 25:75 water:acetonitrile used in the test for 58338 SUPELCOSIL™ LC-NH2 measured by volume or by weight?
    1 answer
    1. Volume to volume measurement is used when making the mobile phases.