Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 526,00 € 394,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21O3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
€ 394,50
Listenpreis€ 526,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
impurities
≤1.0% water, ≤100 mg/kg halogene (as chloride)
functional group
phosphine, sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
InChI key
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate is a zwitterionic, sulfonic acid-functionalized ionic liquid.
Application
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate has been used as a zwitterion to study its effect on the work function of indium tin oxide (ITO) in inverted polymer solar cells (PSCs). It can be used in the preparation of triphenyl-(3-sulfopropyl)phosphonium phosphotungstate, an efficient green catalyst for esterification reactions.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% |
| impurities ≤1.0% water, ≤100 mg/kg halogene (as chloride) | impurities - |
| functional group phosphine | functional group amine, hydroxyl, phenyl |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?