Merck
575654-U
Supelco
Einweg-Reservoir/Abfallwanne
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 25
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)