Fortfahren mit
R9259
Texan™ Reagenzreservoir für Multikanalpipetten
without lid, non-sterile, pack of 100 ea
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific RSV-0175-N10
Capacity:
175 mL
Material:
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
Sterility:
non-sterile
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-0175-N10
capacity
175 mL
application(s)
clinical testing
General description
Praktisches Reservoir für wiederholtes Pipettieren einzelner Reagenzien
Eigenschaften:
  • Breit genug für 8- oder 12-Kanalpipetten
  • Maßeinteilung
  • Oberfläche an Beschriftung mattiert
  • Tropffreie Lippe für einfaches Gießen
  • Sich verjüngender Querschnitt, zum einfacheren Arbeiten mit kleinen und großen Volumen
Legal Information
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1525BR703459BR703411
description
without lid, non-sterile, pack of 100 ea
description
with lid, non-sterile, pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
description
capacity 60 mL
description
capacity 60 mL, pack of 100 ea, without lid
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
capacity
175 mL
capacity
175 mL
capacity
60 mL
capacity
60 mL
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-0175-N10
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10
manufacturer/tradename
BRAND 703459
manufacturer/tradename
BRAND 703411
material
polypropylene , colorless , V-bottom bottom
material
polypropylene , V-bottom bottom, colorless
material
V-bottom bottom, polypropylene , colorless
material
colorless , V-bottom bottom, polypropylene
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)