Merck
57160-U
Supelco
Preppy 12-Port Vakuum-Extraktionsgerät
Synonym(e):
Preppy 12-fach Vakuumverteiler
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Preppy
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das Preppy Extraktionsgerät ist unser einfachstes und preiswertestes Extraktionsgerät und ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 12 Proben. Es besteht aus einer chemikalienresistenten Abdeckung und Dichtung, einem Glasbassin, einem Vakuum-Belüftungsventil, 12 einzelnen Flussregelventilen (oben gerändelt) und Lösungsmittelführungen aus Edelstahl. Zwei optionale Sammelgestelle sind erhältlich; eines fasst sowohl 1 mL als auch 4 mL Autosampler-Gefäße, das andere nimmt 12 mL oder 20 mL Gefäße auf. Für die präzise Vakuumsteuerung des Preppy Extraktionsgeräts kann ein optimales Vakuum-Belüftungsventil mit integriertem Manometer installiert werden.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Are the needles in this product removable?
    1 answer
    1. The Preppy Manifold is not intended to be taken apart.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the weight of product 57160-U, Preppy™ 12-Port SPE Manifold?
    1 answer
    1. The weight of product 57160-U, Preppy™ 12-Port SPE Manifold, is 8800 grams = 19.4 lbs.
      Helpful?
  4. What are the dimensions of the Preppy 12-Port Vacuum Manifold, Product No. 57160-U?
    1 answer
    1. The Preppy 12-Port Vacuum Manifold, Product No. 57160-U, measures 7.75in x 3.875in x 3.75in (L x W x H).