Merck
57334-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Synonym(e):
Carboxen/PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
Materialien
StableFlex fiber
plain light blue hub
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Gase und niedermolekulare Verbindungen (MW 30-225)
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Niels Bjerg Jensen et al.
Nature communications, 2, 273-273 (2011-04-21)
For more than 420 million years, plants, insects and their predators have co-evolved based on a chemical arms race including deployment of refined chemical defence systems by each player. Cyanogenic glucosides are produced by numerous plants and by some specialized
Jérémy Ratel et al.
Journal of chromatography. A, 1216(45), 7889-7898 (2009-09-29)
Animal-derived products are particularly vulnerable to contamination by volatile organic compounds (VOCs). These lipophilic substances, which are generated by an increasing number of sources, are easily transferred to the atmosphere, water, soil, and plants. They are ingested by livestock and
E Serrano et al.
Journal of chromatography. A, 1216(1), 127-133 (2008-11-29)
The objective of this paper is to investigate the potential of multiple headspace-solid-phase microextraction (MHS-SPME) for the determination of volatile compounds in complex matrix samples. A method based on MHS-SPME for the determination of around 20 volatile compounds, responsible of
Carlo Bicchi et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 753-762 (2011-01-05)
The study compares standard addition (SA), stable isotope dilution assay (SIDA) and multiple headspace extraction (MHE) as methods to quantify furan and 2-methyl-furan in roasted coffee with HS-SPME-GC-MS, using CAR-PDMS as fibre coating, d(4)-furan as internal standard and in-fibre internal
Sudhir Kumar Pandey et al.
Journal of chromatography. A, 1216(28), 5436-5444 (2009-06-06)
In this study, the feasibility of GC-MS was evaluated for the quantification of odorous volatile organic compounds (VOCs) in environmental samples. These included methyl ethyl ketone, isobutyl alcohol, methyl isobutyl ketone, and butyl acetate plus benzene, toluene, and xylene (BTX).
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the pH range of the fiber in the properties section according to the 2-11 datasheet for Product 57334-U
    1 answer
    1. For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.
      Helpful?
  2. Can we get pH range of fiber in properties section according to 2-11 datasheet?
    1 answer
    1. For optimum stability, a pH range of 2-11 is recommended.