Merck
504831
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler
greener alternative
coating CAR/PDMS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
fused silica SPME fiber
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pack of 2
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Konzentrieren und lagern Sie Analyten aus Wasser und Innenraumluft - Der mobile SPME-Field-Sampler ermöglicht Ihnen die effiziente und preisgünstige Extraktion und Aufbewahrung flüchtiger und halbflüchtiger Verbindungen bei der Probenahme vor Ort. Die extrahierten Verbindungen sind durch ein auswechselbares Septum abgeschlossen.
Die Verluste während der Lagerung von Pestiziden, die mit einem mobilen Field-Sampler extrahiert und aufbewahrt werden, sind weitaus geringer waren als bei der Lagerung der kompletten Wasserprobe. Dieser Probenehmer kann je nach Applikation 50-100mal eingesetzt werden. Wenn die Faser nicht mehr verwendbar ist, wird er komplett entsorgt.
Der mobile Field-Sampler dient auch dem effektiven Nachweis organischer Verbindungen in Luft. In unseren Untersuchungen ermöglichte der Sampler die Überwachung typischer HPLC- und GC-Lösungsmittel in der Laborluft im ppb-Bereich. Erhältlich sind vier Fasertypen - eine Polydimethylsiloxan (PDMS)/Carboxen-Faser für die Spurenanalyse flüchtiger Verbindungen, eine PDMS-Faser für allgemeine Anwendungen, eine PDMS/DVB-Faser für halbflüchtige und größere flüchtige Verbindungen und eine Carbowax/DVB-Faser für polare halbflüchtige Verbindungen .
Fünf Rasten in der Nadelführung regeln die Einstichtiefe der Nadel in den Probenbehälter oder in den Injektor, während der Desorption.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jérémy Ratel et al.
Journal of chromatography. A, 1216(45), 7889-7898 (2009-09-29)
Animal-derived products are particularly vulnerable to contamination by volatile organic compounds (VOCs). These lipophilic substances, which are generated by an increasing number of sources, are easily transferred to the atmosphere, water, soil, and plants. They are ingested by livestock and
Determination of THM's in Soft Drink by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography
Silveira Dos Santos, Marcel, et al.
Food Chemistry, 127 (1), 290-295 (2011)
E Serrano et al.
Journal of chromatography. A, 1216(1), 127-133 (2008-11-29)
The objective of this paper is to investigate the potential of multiple headspace-solid-phase microextraction (MHS-SPME) for the determination of volatile compounds in complex matrix samples. A method based on MHS-SPME for the determination of around 20 volatile compounds, responsible of
The Volatile Fraction Profiling of Fresh Tomatoes and Triple Concentrate Tomato Pastes as Parameter for the Determination of Geographical Origin
Lo Feudo, G., et al.
Food Research, 44 (3), 781-788 (2011)
Optimisation of HS-SPME to Study Representativeness of Partially Baked Bread Odorant Extracts
Poinot, P., et al.
Food Research, 40 (9), 1170-1184 (2007)