Merck
57300-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS)
Synonym(e):
PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materialien
fused silica fiber
plain red hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ×  ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
flüchtige Verbindungen
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
609.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
321 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
Manuela Cerdán-Calero et al.
Journal of chromatography. A, 1241, 84-95 (2012-04-27)
Neutral volatiles and non-volatile polar compounds (sugars, organics acids and aminoacids) present in Valencia Late orange juice have been analysed by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). Before analysis, the neutral volatiles have been extracted by Headspace-Solid Phase Microextraction
Leandro Wang Hantao et al.
Journal of chromatography. A, 1279, 86-91 (2013-02-12)
In this paper is reported the use of the chromatographic profiles of volatiles to determine disease markers in plants - in this case, leaves of Eucalyptus globulus contaminated by the necrotroph fungus Teratosphaeria nubilosa. The volatile fraction was isolated by
Elvira M Gaspar et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2749-2756 (2008-11-28)
The gas chromatographic profiles of exhaled air from lung cancer patients have been investigated. The breath from healthy volunteers, smokers and non-smokers, and lung cancer patients without treatment and under radio and/or chemotherapy, was collected using Tedlar bags. Different profiles
Hans-Georg Schmarr et al.
Journal of chromatography. A, 1226, 96-102 (2011-11-08)
This work describes the development of a trace level (<1 ngL(-1)) analysis of haloanisoles in complex wine matrix. The suggested method involves sample preparation based on solid phase extraction, a clean-up to remove acidic compounds, concentration of the haloanisole fraction
Artikel
SPME is used in the analysis of amphetamine compounds by doing pre-extraction derivatization, and is also used in general determinations of other drugs of abuse.
Reinstwasser aus dem Milli-Q®-System nachweislich BPA-frei, geeignet für die Embryonenfroschung und minimiert Interferenzen durch endokrine Disruptoren.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMehr anzeigen
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is the fiber attached to the guide wire for SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The fused silica fiber core is glued to the guide wire.
      Helpful?
  4. Why should I use 100 micron SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The 100 micron fiber is designed for low molecular weight or volatile compounds that require a thick coating for adsorption.
      Helpful?
  5. What is the maximum temperature for the 100 micron SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The maximum temperature is 280°C. We recommend conditioning at 250°C.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.