Merck
57298-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
DVB/CAR/PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materialien
StableFlex fiber
plain gray hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pk of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Die SPME-Faserassemblierung Divinylbenzen/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS) wird verwendet für die Analyse von VOC-Emissionen aus herkömmlichen Kunststoff- und Gummimaterialien mittels einer Kombination aus Headspace-Festphasen-Mikroextraktion, Gaschromatographie und Massenspektrometrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Merlin Microseal Dichtungssysteme entwickelt; kann auch bei anderen septumfreien Systemen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Das Aussehen kann variieren. Auf der Faser können dunklere Flecken sichtbar sein, die aber die Leistung nicht beeinträchtigen.
Fußnote
An einen flexiblen Quarzglaskern gebundene Beschichtung, woraus sich eine geeignetere Beschichtung auf einer weniger zerbrechlichen Faser ergibt. Es gibt möglicherweise einen geringfügigen Unterschied bei der Extraktionsselektivität im Vergleich zu derselben Beschichtung auf einem Standardquarzglaskern.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The development of a SPME-GC/MS method for the analysis of VOC emissions from historic plastic and rubber materials.
Curran K, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 124, 909-918 (2016)
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
Artikel
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protokolle
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Alle anzeigen