Merck
57343-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Synonym(e):
Carboxen/PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materialien
fused silica fiber
plain black hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Gase und niedermolekulare Verbindungen (MW 30-225)
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Fußnote
Diese SPME-Faserbaugruppe ist auch mit einem Nitinolkern (NIT-Kern), der eine verbesserte Faserreproduzierbarkeit, eine höhere Faserhaltbarkeit, eine gleichbleibende Selektivität für die Methodenbeständigkeit und eine Kernträgheit zur Gewährleistung der Analytstabilität bietet, als Kat.-Nr. 57907-U erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter SigmaAldrich.com/NITSPME .
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)