Wichtige Dokumente
2637525
Inlet-Liner, Direkt(SPME)-Typ, gerades Design (nicht verpackt)
pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierter (silanisierter) Inlet-Liner aus Glas für kapillare Injektionsöffnungen.
- Mit Agilent (5890, 6890 und 7890) kompatibel
- Mit Finnigan (9001GCQ) kompatibel
- Mit Varian (CP-1177 -Injektor) kompatibel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)