Merck
56701
Upchurch flanschlose Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Synonym(e):
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Tefzel® ferrule
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc P-300X
Fitting
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3